Learn More
Axygen™ 12-Strip PCR Tubes
Manufactured from 99.9% pure virgin polypropylene
135.06€ - 1142.76€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
---|---|
Colore | Clear |
Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal cyclers for thermal transfer applications |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12517947
|
Axygen™
PCR-0212-FCP-C |
Thin Wall 12-Strip PCR Tube And Flat Cap | Thermal cyclers for thermal transfer applications |
200.21€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10802481
|
Axygen™
PCR-0212-FCP-C |
Thin Wall 12-Strip PCR Tube And Flat Cap | Thermal cyclers for thermal transfer applications | N/A | |||||
12507947
|
Axygen™
PCR-0212-C |
Thin Wall 12-Strip PCR Tube Only | Thermal cyclers for thermal transfer applications |
135.06€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 12 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.- RNase-/DNase-free
- Non-pyrogenic
- Non-sterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
Specifica
RNase, DNase-free | |
0.2 mL | |
Thermal cyclers for thermal transfer applications | |
Polypropylene | |
Strip |
Clear | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
4000 x g |