Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Marca: Axygen™ T-200-Y
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
- Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
- Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
- I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
- L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
Specifica
Da 1 a 200 μl | |
Giallo | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Smussato, Universal | |
Yes |
Non sterile | |
Sì | |
Bulk | |
Ampia varietà di pipettatori singoli e multicanale | |
Polipropilene |