Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Wide Bore
Designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettes
31.55€ - 402.95€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
---|---|
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit Pipettor |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11396054
|
Axygen™
T-205-WB-C-R-S |
Sterile |
372.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12581358
|
Axygen™
T-205-WB-C |
Non-sterile | N/A | ||||||
11374245
|
Axygen™
T-205-WB-C |
Non-sterile |
31.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
(This is the suggested replacement for T-205-WB-C-L)
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Wide-Bore
Order Info
Available in bulk, racked or stack rack formats.
Specifica
1 to 200 μL | |
Autoclavable | |
Universal Fit Pipettor |
Clear | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Polypropylene |