Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Disponibili in una vasta gamma di colori per facilitare l'identificazione dei campioni. Le provette per PCR Axygen™ 8 in strip da 0.2 ml sono realizzate in robusto polipropilene. Ciascuna provetta conica non sterile ha pareti sottili e di spessore omogeneo. Vendute con tappi piatti o a cupola, per prevenire la perdita di campione, o senza tappo.
Marca: Axygen™ PCR-0208-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.72000kg
Descrizione
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
- PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Sold Separately | |
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |
Trasparente | |
Confezione da 125 | |
Termociclatori per applicazioni di trasferimento termico | |
Non-sterile | |
4000 xG | |
Striscia |