Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Disponibili in una vasta gamma di colori per facilitare l'identificazione dei campioni. Le provette per PCR Axygen™ 8 in strip da 0.2 ml sono realizzate in robusto polipropilene. Ciascuna provetta conica non sterile ha pareti sottili e di spessore omogeneo. Vendute con tappi piatti o a cupola, per prevenire la perdita di campione, o senza tappo.
Marca: Axygen™ PCR-0208-Y
60.09 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
- PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Sold Separately | |
Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Yellow | |
125/Pk., 1250/Cs. | |
Thermal cyclers for thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
4000 x g | |
Strip |