Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Colori assortiti
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Piatto
Sold Separately
Quantità:
100/Cs.
125/Pk., 1250/Cs.
Confezione da 125
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 1250
Descrizione
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
- PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi, apirogene |
| Colore | Colori assortiti |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Quantità | Confezione da 125 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Termociclatori per applicazioni di trasferimento termico |
| Forma | Profilo conico |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polipropilene |
| Forza max | 4000 xG |
| Vedi altri risultati |