Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Disponibili in una vasta gamma di colori per facilitare l'identificazione dei campioni. Le provette per PCR Axygen™ 8 in strip da 0.2 ml sono realizzate in robusto polipropilene. Ciascuna provetta conica non sterile ha pareti sottili e di spessore omogeneo. Vendute con tappi piatti o a cupola, per prevenire la perdita di campione, o senza tappo.
Marca:  Axygen™ PCR-0208-G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.72000kg
Codice prodotto. 12587977
  • 131.00€ / pezzi 125
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
  • PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
0.2 mL
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Sold Separately
Thin Wall 8-Strip PCR Tube
Green
125/Pk., 1250/Cs.
Thermal cyclers for thermal transfer applications
Non-sterile
4000 x g
Strip