Learn More
Axygen™ 8-well Comb, for 7 cm Gel Box
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
Marca:  Axygen™ HGB7-8-1
Codice prodotto. 15503177
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combs: 1 x 8 Well, 0.75mm thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gel Box, 7 cm
1/Pk.
1 mm
1/Cs.
0.03 in.