Learn More
Axygen™ 8-well Comb, for 7 cm Gel Box
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
Marca:  Axygen™ HGB7-8-075
35.65 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15593167
  • 41.55€ / 1 unità
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combs: 1 x 8 Well, 0.75mm thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gel Box, 7 cm
0.02 in.
0.75 mm