Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR da 96 pozzetti rappresentano l'opzione ideale per l'utilizzo in applicazione di trasferimento termico PCR e PCR in tempo reale. Il design a basso profilo rende le reazioni PCR più rapide ed efficienti.
Marca: Axygen™ PCR-96-LP-FLT-C
Descrizione
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Corning™ Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications. The
Axygen™ 96 well low profile no skirt, flat top PCR microplate is designed to fit low profile 96 well blocks. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.Specifica
No Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Flat top | |
Non-skirt | |
96 | |
Round | |
100/Cs. |
Esente da RNasi/DNasi | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Blocchi per termociclatore da 0.1 ml; termociclatori Biometra standard, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR | |
Polipropilene vergine puro al 99.9% | |
Non-sterile | |
Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR | |
25/Pk. |