Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
GREENER_CHOICE
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR da 96 pozzetti rappresentano l'opzione ideale per l'utilizzo in applicazione di trasferimento termico PCR e PCR in tempo reale. Il design a basso profilo rende le reazioni PCR più rapide ed efficienti.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LP-AB-C
489.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12774706
  • 826.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Corning™ Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications. The
Axygen™ 96 well low profile PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-Well Semi-Skirted Low Profile PCR Plate
  • Optimized for Fast PCR
  • Designed for ABI Thermal Cyclers
  • Application/Compatibility: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    No Barcode
    Standard
    8 x 12
    Axygen
    Standard top
    Half
    100 μL
    Non-sterile
    Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    25/Pk.
    Esente da RNasi/DNasi
    Without Lid
    100 Cases, 25 Pk.
    Trasparente
    ABI thermal cyclers, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne
    Polipropilene vergine puro al 99.9%
    96
    Round
    100/Cs.