Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR da 96 pozzetti rappresentano l'opzione ideale per l'utilizzo in applicazione di trasferimento termico PCR e PCR in tempo reale. Il design a basso profilo rende le reazioni PCR più rapide ed efficienti.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LP-FLT-C
Codice prodotto. 12794706
  • 459.15€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Corning™ Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications. The
Axygen™ 96 well low profile no skirt, flat top PCR microplate is designed to fit low profile 96 well blocks. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Suitable for 0.1 mL thermal cycler blocks
  • 96-Well Flat top low profile PCR plate
  • Application/Compatibility: Standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    No Barcode
    Standard
    8 x 12
    Flat top
    Non-skirt
    96
    Round
    100/Cs.
    Esente da RNasi/DNasi
    Without Lid
    Trasparente
    Blocchi per termociclatore da 0.1 ml; termociclatori Biometra standard, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
    Polipropilene vergine puro al 99.9%
    Non-sterile
    Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    25/Pk.