Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Spessore della parete consistente e ultrasottile per consentire trasferimenti termici di precisione con ottimi risultati. Le micropiastre per PCR Corning™ Axygen™ a 96 pozzetti rappresentano la scelta ideale per i trasferimenti termici PCR e per le applicazioni PCR in tempo reale.
Marca: Axygen™ PCR-96-AB-C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.Specifica
No Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
PCR in tempo reale, qPCR e sequenziamento con ABI 7300, 7500, 7900 | |
Polipropilene vergine puro al 99.9% | |
96 | |
Round | |
50/Cs. |
Esente da RNasi, DNasi | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Elevated | |
200 μL | |
Non-sterile | |
Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR | |
10/Pk. |