Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Spessore della parete consistente e ultrasottile per consentire trasferimenti termici di precisione con ottimi risultati. Le micropiastre per PCR Corning™ Axygen™ a 96 pozzetti rappresentano la scelta ideale per i trasferimenti termici PCR e per le applicazioni PCR in tempo reale.
Marca:  Axygen™ PCR-96-FLT-C
361.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12335193
  • 393.58€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    No Barcode
    Standard
    8 x 12
    Sistemi qPCR BioRad, Statagene MX-3000
    Polipropilene vergine puro al 99.9%
    96
    Round
    100/Cs.
    Esente da RNasi, DNasi
    Without Lid
    Trasparente
    Unskirted
    200 μL
    Non-sterile
    Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
    25/Pk.