Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
Spessore della parete consistente e ultrasottile per consentire trasferimenti termici di precisione con ottimi risultati. Le micropiastre per PCR Corning™ Axygen™ a 96 pozzetti rappresentano la scelta ideale per i trasferimenti termici PCR e per le applicazioni PCR in tempo reale.
Marca:  Axygen™ PCR-96-FS-C
256.03 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12719458
  • 269.51€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
No Barcode
Standard
8 x 12
Blocchi standard a 96 pozzetti
Polipropilene vergine puro al 99.9%
96
circolare
50/Cs.
Esente da RNasi, DNasi
Without Lid
Trasparente
Full
200 μL
Non-sterile
Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR
10/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio > Clear; Full Skirt; 96-well; 200 μL