Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Tappi a cupola o piatti in strip da 8 per provette per PCR Axygen
Marca:  Axygen™ PCR-02CP-V
Codice prodotto. 12587987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
Violet
125/Pk.
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Polypropylene
Strip
Violet
0.2 mL
Polypropylene
Non-sterile
Domed
8-Strip Domed PCR Tube Cap