Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Tappi a cupola o piatti in strip da 8 per provette per PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-02CP-C
Descrizione
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Specifica
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene | |
Trasparente | |
Confezione da 125 | |
Strip di 8 provette per PCR e micropiastre per PCR a 96 pozzetti | |
Polipropilene | |
Striscia |
Trasparente | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
A cupola | |
Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR |