Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Marca: Axygen™ RES-V-50-SI
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
Specifica
ANSI, RNase/DNase-free, non-pyrogenic | |
50 mL | |
Sterile | |
100/Cs. | |
Individually Wrapped; 100/Cs. |
White | |
Polystyrene | |
Reagent Reservoir | |
100/Pk. | |
Single-use |