Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Eppendorf
Low Retention
Imballaggio:
Bulk
Racked
Dimensione della confezione:
pezzi 1152
pezzi 3456
pezzi 5000
Descrizione
- Available in sterile or nonsterile forms
- e-Beam irradiated to prevent product degradation
- Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
- Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
- Volume: 1000 μL
- Color: Blue
Order Info
- Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
- Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Blue |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Low Retention |
| Imballaggio | Racked |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf |
| Graduato | Yes |
| Graduazioni | 110 and 500μL |