Learn More
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13409818 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Product Type:
Thin Wall 8-Strip PCR Tube
Thin Wall 8-Strip PCR Tube with Real Time Strip Caps
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 1250
Codice prodotto. 13409818
Marca: Axygen™ PCR0108LPC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Axygen™ brand low profile 8-strip PCR tubes are ideal for low sample volume reactions.
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR tubes are ideal for low sample volume reactions. Using highly polished and precise molds, our tubes ensure precise thermal transfer and a leak-proof seal with a choice of strip caps. The low profile design allows reduced reaction time and evaporation due to less dead air volume. Tubes are available in white and clear with or without caps. Tubes are DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
  • Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions
  • Ideal for 0.1 mL thermal cyclers
  • Available in white or clear
  • DNase-/RNase-free and Nonpyrogenic
  • Recommended volume range = 5 μL to 125 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase and non-pyrogenic free
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Quantità 125/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Formato Strip
Product Type Thin Wall 8-Strip PCR Tube