Learn More
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR Tubes
Axygen™ brand low profile 8-strip PCR tubes are ideal for low sample volume reactions.
129.00€ - 1660.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase and non-pyrogenic free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.1 mL |
Quantità | 125/Pk. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions |
Forma | Conical |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15153727
|
Axygen™
PCR-0108-LP-C |
Clear | Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
129.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 15-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15133707
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-C |
Clear | Thin Wall 8-Strip PCR Tube with Real Time Strip Caps |
153.00€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13429818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-W |
White | Thin Wall 8-Strip PCR Tube with Real Time Strip Caps |
1660.00€
pezzi 1250 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13409818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-C |
Clear | Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
13419818
|
Axygen™
PCR-0108-LP-RT-C |
Clear | Thin Wall 8-Strip PCR Tube with Real Time Strip Caps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
13479808
|
Axygen™
PCR-0108-LP-W |
White | Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR tubes are ideal for low sample volume reactions. Using highly polished and precise molds, our tubes ensure precise thermal transfer and a leak-proof seal with a choice of strip caps. The low profile design allows reduced reaction time and evaporation due to less dead air volume. Tubes are available in white and clear with or without caps. Tubes are DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
- Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions
- Ideal for 0.1 mL thermal cyclers
- Available in white or clear
- DNase-/RNase-free and Nonpyrogenic
- Recommended volume range = 5 μL to 125 μL
Specifica
RNase, DNase and non-pyrogenic free | |
125/Pk. | |
Conical | |
Polypropylene |
0.1 mL | |
0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions | |
Non-sterile | |
Strip |