Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Aluminum
Litto o etilene o vinile
Poliestere
Polyolefin
Rayon
Product Type:
CyclerSeal Sealing Film Roll
Pellicola sigillante
Pellicola sigillante AxySeal
Pellicola sigillante CyclerSeal
Pellicola sigillante UltraClear
Pellicola sigillante traspirante
Pellicola termosigillante
Rotolo di pellicola sigillante
Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal
Sealing Film Roll
Dimensioni (L x P):
115 x 500 m
127.2 x 79.5 mm
5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm)
5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm)
5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm)
6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm)
78 x 610 m
Not Available
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
For applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture, Axygen films are an easy and cost-effective way to seal plates and enhance automation. Used to seal multi-well microplates.
Aluminum
- Provides exceptional seal on multi-well plates with varied temperatures and reagents
- With compression mats, films and tapes seal during thermocycling
- Ideal for light-sensitive samples and its uniformly applied adhesive provides optimum well sealing
- Pierceable, PCR-AS-200
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.52 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| N. per confezione | 1 |
| Dimensioni (L x P) | 115 x 500 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 196 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 500 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni che variano dalla PCR e PCR in tempo reale alla conservazione, ideale per campioni fotosensibili |
| Vedi altri risultati |