Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Aluminum
Litto o etilene o vinile
Poliestere
Polyolefin
Rayon
Product Type:
CyclerSeal Sealing Film Roll
Pellicola sigillante
Pellicola sigillante AxySeal
Pellicola sigillante CyclerSeal
Pellicola sigillante UltraClear
Pellicola sigillante traspirante
Pellicola termosigillante
Rotolo di pellicola sigillante
Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal
Sealing Film Roll
Dimensioni (L x P):
115 x 500 m
127.2 x 79.5 mm
5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm)
5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm)
5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm)
6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm)
78 x 610 m
Not Available
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
Per applicazioni che vanno dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, le pellicole Axygen rappresentano un modo semplice ed economico per sigillare le piastre e migliorare l'automazione. Per sigillare micropiastre multipozzetto. La pellicola sigillante resiste a temperature comprese tra -40 °C e +104 °C.
Traspirante
- Consente uno scambio gassoso efficace per colture cellulari e batteriche, prevenendo al contempo la contaminazione
- Per sigillare piastre per colture in polipropilene e polistirene, piastre a 96 e 384 pozzetti, comprese altre piastre per saggi
- Tenuta eccezionale per piastre multipozzetto con diverse temperature e reagenti
- Sigillatura con tappetini di compressione, pellicole e nastri durante il termociclaggio
- Ideale per campioni fotosensibili, l'applicazione uniforme dell'adesivo garantisce una tenuta ottimale dei pozzetti
- Perforabile, PCR-AS-200
- L'eccezionale tenuta sull'intera piastra protegge i campioni durante il trasporto o la conservazione
- Se utilizzata con il tappetino di compressione Axygen, questa pellicola in poliestere evita la contaminazione tra pozzetti e il cross-over nelle applicazioni PCR
- A base di poliestere con applicazione uniforme di adesivo acrilico per eliminare l'effetto bordo in saggi ELISA
- Per sigillatura di piastre con colture di tessuti, conservazione e incubazione a breve termine, trasporto e contenimento di soluzioni a rischio biologico
- Disponibili in confezione sterile e non sterile
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.07 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 78 mm |
| N. per custodia | 1 |
| N. per confezione | 1 |
| Dimensioni (L x P) | 78 x 610 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 240 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 610 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for applications ranging from PCR and real-time PCR to storage, ideal for light-sensitive samples |
| Vedi altri risultati |