Learn More
Axygen™ Multi Well High Profile Reagent Reservoirs
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
349.46€ - 448.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Reagent Reservoir |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11300265
|
Axygen™
RES-MW12-HP-SI |
264 mL | Sterile | 12 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
390.04€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12537867
|
Axygen™
RES-MW4-HP |
50 mL | Non-sterile | 4 | 25/Cs. |
448.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11311974
|
Axygen™
RES-MW12-HP |
84 mL | Non-sterile | 12 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11330265
|
Axygen™
RES-MW8-HP |
80 mL | Non-sterile | 8 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11340265
|
Axygen™
RES-MW8-HP-SI |
80 mL | Sterile | 8 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
390.04€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic | |
Polypropylene | |
Single-use |
Clear | |
Reagent Reservoir |