Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml
Codice prodotto. 11301924 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery
Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Codice prodotto. 11301924
Marca: Axygen™ PCR02DY
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thin and consistent wall thickness for precise thermal transfer
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Domed Cap
Formato Tube
Product Type Thin Wall, Domed Cap PCR Tube