Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery
Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Descrizione
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Colore | Green |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Domed Cap |
| Vedi altri risultati |