Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Marca: Axygen™ PCR-02-L-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
Designed to fit standard 96-well blocks. Axygen™ PCR Tubes with Flat Cap, 0.2m are constructed of non-sterile polypropylene. Each conical tube features thin and consistent wall thickness. Tight-fitting cap secures contents and prevents evaporation. Available in an assortment of colors.
- Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
- Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a wide variety of colors to support color-coding
Specifica
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Tubo |
Trasparente | |
1000/conf., 10conf./cassa | |
Blocchi standard a 96 pozzetti per strumenti per PCR in tempo reale e applicazioni di trasferimento termico | |
Non-sterile | |
Piatto | |
Provetta PCR Maxymum Recovery |