Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Marca:  Axygen™ PCR-02-Y
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21150kg
Codice prodotto. 11346054
  • 66.95€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed to fit standard 96-well blocks. Axygen™ PCR Tubes with Flat Cap, 0.2m are constructed of non-sterile polypropylene. Each conical tube features thin and consistent wall thickness. Tight-fitting cap secures contents and prevents evaporation. Available in an assortment of colors.
  • Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
  • Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a wide variety of colors to support color-coding
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
0.2 mL
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Tube
Yellow
1000/Pk., 10Pk./Cs.
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Non-sterile
Flat
Thin Wall PCR Tube