Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml
Lo spessore costante e sottile delle pareti permette un trasferimento termico preciso.
Marca: Axygen™ PCR-05-B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured from polypropylene
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.5 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Tube |
Blue | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
Flat Cap | |
Thin Wall PCR Tube |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Dimensione file: 2.2 MB
Titolo del prodotto
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml > Blue; 0.5mL; Flat cap