Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml
Codice prodotto. 11351974 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Maxymum Recovery PCR Tube
Provetta per PCR a parete sottile
Thin Wall PCR Tube
Quantità:
1000/Pk.
1000/Pk., 10Pk./Cs.
1000/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Codice prodotto. 11351974
Marca: Axygen™ PCR05G
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lo spessore costante e sottile delle pareti permette un trasferimento termico preciso.
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore Green
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap
Formato Tube
Product Type Thin Wall PCR Tube