Learn More
Axygen™ Provette coniche per centrifuga Axygen™ presterilizzate
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 ml
Imballaggio:
25 Tubes and Caps/Rack, 20 Racks/Cs.
25 provette e tappi/unità, 20 unità/confezione
50 Tubes and Caps/Unit, 20 Units/Cs.
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Rated to 12,000 RCF
- Printed graduations and writing area for sample identification
- Screw caps can be closed with one hand.
- Sterile options are also available.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a vite |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’identificazione dei campioni |
| Include | Tappo a vite |
| N. per confezione | 25/Pk. |
| Imballaggio | Sacchetto |
| Vedi altri risultati |