Learn More
Axygen™ Provette coniche per centrifuga Axygen™ presterilizzate
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 ml
Imballaggio:
25 Tubes and Caps/Rack, 20 Racks/Cs.
25 provette e tappi/unità, 20 unità/confezione
50 Tubes and Caps/Unit, 20 Units/Cs.
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Rated to 12,000 RCF
- Printed graduations and writing area for sample identification
- Screw caps can be closed with one hand.
- Sterile options are also available.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For sample identification |
| Include | Screw cap |
| Imballaggio | 50 Tubes and Caps/Unit, 20 Units/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Conical |
| Vedi altri risultati |