Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™
Codice prodotto. 12812293 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Formato:
Hanging Tip Rack
Stack Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 11520
pezzi 1536
pezzi 2304
Codice prodotto. 12812293
Marca: Axygen™ HT1000CBKHTR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with Hamilton MICROLAB™ STAR and Nimbus workstations
Axygen offers a comprehensive line of tips for Hamilton™ Microlab™ automation systems.
The tips are:
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • RNase-/DNase-free and non-pyrogenic
  • Available in non-sterile, sterile, non-filtered and filtered
  • Conductive black polypropylene tips are available in 96-well hanging tip rack and nested tip rack and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Black
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase and Pyrogen free
Da utilizzare con (applicazione) The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Formato Hanging Tip Rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio 1 Rack/Pk, 16 Pks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Materiale Polipropilene