Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical
Codice prodotto. 12769608 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Forma del fondo:
Conical
Elangated Conical
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 12769608
Marca: Axygen™ ST150X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conical tubes
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
  • Tube volumes from 0.5 to 2.0mL
  • Choose clear or amber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Amber
Materiale Polypropylene
Imballaggio 500 Tubes/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g