Learn More
Axygen™ Storage Boxes
Axygen™ Storage Boxes can store samples for an extended period of time.
39.49€ - 78.49€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | Sample size: 1.5/2.0 mL |
---|---|
Descrizione | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Sample Storage |
Capacità | 100 Tubes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16505954
|
Axygen™
TR8300 |
Clear | Case of 5 |
70.65€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16515954
|
Axygen™
TR8300-A |
Multi-color | Case of 5 |
78.49€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16525954
|
Axygen™
TR8300-B |
Blue | Case of 5 |
78.49€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16535954
|
Axygen™
TR8300-BLK |
Black Opaque | Case of 2 |
39.49€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Supports freezing at -80°C and autoclaving at 121°C
- Alphanumeric Sample identification
- Engieneered to simplify sample identity
- Polypropylene structure is ensured to last
Specifica
Sample size: 1.5/2.0 mL | |
Polypropylene | |
100 Tubes | |
14.2 cm | |
5.5 cm |
Autoclavable | |
Sample Storage | |
Storage Box | |
14.2 cm |