Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione Axygen™
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Marca: Axygen™ P-96-450V-C
137.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
- 500 μL deep well plate
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
- Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Sì | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112°F |
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
4000 xG | |
10/Pk. | |
-80 °C |