Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4102749 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Trasparente
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
No. of Wells:
24
48
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
μ
1.1 mL
1.8 mL
10,000 μL
1100 μl
125 μL
240 μL
5000 μL
550 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 12547907
Marca: Axygen™ P384120SQC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
  • Eccellente resistenza chimica
  • ANSI/SLAS 1-2004: Formato standard micropiastre
  • Centrifugazione a 4.000 RCF
  • I pozzetti a forma di rombo consentono il recupero completo del campione
  • Su ordine specifico, sono disponibili piastre bianche e nere
  • La superficie ultrapiatta garantisce una tenuta adeguata con pellicola termosigillante
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità ANSI, SLAS 1-2004
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 16 x 24
    Colore Trasparente
    Materiale Polipropilene
    Volume (sistema metrico) pozzetto 125 μL
    No. of Wells 384
    Sterilità Non-sterile
    Forma pozzetto Square
    Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    RCF max 4000 xG
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 5/Pk.
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112 °F
    Temperature Range (Metric) -80 °C