Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione Axygen™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For sample collection, in-vitro growth chambers and long term storage.
Marca:  Axygen™ P-2ML-SQ-C-S
166.04 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11370105
  • 196.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 2.2 mL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    ANSI, SLAS 1-2004
    Without Lid
    Trasparente
    96
    Square
    25/Cs.
    -112°F
    Standard
    8 x 12
    Polipropilene
    Sterile
    Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    25/Pk.
    -80 °C