Learn More
Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15419073 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15419073
Marca: Axygen PCR05C500
Designed to fit standard 96 well blocks. Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tubes are non-pyrogenic and are manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase-/DNase-free
Colore Clear
Descrizione Tube with flat cap
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap