Learn More
Axygen™ Tip Refill System, Empty Racks
Il sistema di ricarica dei puntali Axygen è in rack facili da caricare
36.15€ - 47.30€
Specifica
Product Type | Rack/coperchio di ricarica vuoto |
---|---|
Colore | Trasparente |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | P2/P10 Gilson-Style e inserti universali da 200 μl |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11330285
|
Axygen™
RFL-R |
RFL-R | 10 rack/confezione; 5 confezioni/scatola |
36.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11340285
|
Axygen™
RFL-R-1200 |
RFL-R-1200 | 10 rack/confezione; 3 confezioni/scatola |
47.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Axygen™ Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are certified RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.Specifica
Rack/coperchio di ricarica vuoto | |
Trasparente | |
Non-sterile | |
P2/P10 Gilson-Style e inserti universali da 200 μl |