Learn More
Axygen™ Axypet™ 8-Channel Digital Pipettor, Calibration 3x10 STD
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
795.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO17025
Numero di canali 8
Product Line Axypet™
Tipo Multi-channel Pipettor
Quantità 1/Pk., 1/Cs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17223634
Vedere i documenti
Axygen™
AP-8-10-STD
0.5 to 10 μL
795.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17283634
Vedere i documenti
Axygen™
AP-8-50-STD
5 to 50 μL
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243634
Vedere i documenti
Axygen™
AP-8-200-STD
20 to 200 μL
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263634
Vedere i documenti
Axygen™
AP-8-300-STD
50 to 300 μL
795.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ISO 17025 Pre-calibrated
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
  • Push button and ejector button are ergonomically located
  • Curved ejector bar allows tips to be ejected in steps, reducing the mount of force required for ejection
  • Tip manifold rotates 360°
  • Each channel of the pipettor has an individual, precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next
  • Shafts withdraw when pressed against a row of tips
  • Each shaft moves independently, minimizing jamming of tips
  • Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
Specifica
Specifica
ISO17025
Axypet™
1/Pk., 1/Cs
8
Multi-channel Pipettor