Learn More
Axygen™ Axypet™ Single-Channel Pipettor
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 μL
2 to 20 μL
50 to 250 μL
Da 10 a 100 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
- 3-year warranty
- Unique side EZIject button option reduces thumb movement
- Finger-hook provides for a more relaxed grip
- Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
- Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1.6/ ±0.8% |
| Descrizione | Tip Type: 200 μL |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Axypet |
| Tipo | Single-Channel Pipettor |
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 100 μl |
| Precisione | ±0.8/ ±0.2% |
| Warranty | 3 years |