Learn More
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ Refrigerated Microcentrifuge
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for the following:
- Nucleic acid and protein preparation
- Purifications
- Extractions
- Pelleting
- Powerful refrigeration system cools to 4°C in 8 minutes
- Exceptionally quiet and compact
Specifica
Specifica
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| Velocità max | 13,500 rpm |
| RCF max | 17,135 x g |
| Temporizzatore | 0.5 to 99 min. |
| Gamma di temperatura | -10°C to +40°C |
| Include | 24 x 1.5/2.0mL aluminum rotor, EU/UK plug |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensioni (A P Diam.) | 24.75 x 27.7 x 45 cm |
| Net Weight | 20 kg |