missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 3988
Potent and selective DGAT-1 inhibitor
556.00€ - 2170.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | AZD 3988 |
Peso molecolare | 456.44 |
Inibitori | AZD 3988 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18716638
|
Tocris Bioscience™
4837/10 |
10 mg |
556.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18774988
|
Tocris Bioscience™
4837/50 |
50 mg |
2170.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent and selective diacylglycerol acyltransferase (DGAT-1) inhibitor (IC50 = 0.6 nM). Exhibits selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, Kv11.1 (hERG) and cytochrome P450 enzymes. Suppresses triacylglyceride (TAG) plasma excursion and adipose tissue TAG synthesis in rats. Reduces body weight of diet-induced obese rats. Cell permeable and orally bioavailable.Specifica
>98% | |
AZD 3988 | |
456.44 | |
AZD 3988 |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto