Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 4547
Potent and selective FGFR inhibitor
296.00€ - 1155.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | rel-N-[5-[2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-yl]-4-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]benzamide |
---|---|
CAS | 1035270-39-3 |
Bersaglio | FGF Receptor Inhibitors |
Formula molecolare | C26H33N5O3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18717376
|
Tocris Bioscience™
7823/10 |
10 mg |
296.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18718386
|
Tocris Bioscience™
7823/50 |
50 mg |
1155.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
AZD 4547 is a potent and selective FGFR1, FGFR3 and FGFR2 tyrosine kinase inhibitor (IC50 values are 0.2 1.8, and 2.5 nM, respectively). It shows selectivity for FGFR across a range of unrelated tyrosine and serine/threonine kinases, including IGFR (>2,900-fold), CDK2 (>50,000-fold), and p38 (>50,000-fold). In vitro, it has antiproliferative effects on tumor cell lines with deregulated FGFR expression. In vivo, AZD 4547 exhibits dose-dependent inhibition of tumor growth in an FGFR-driven human tumor xenograft mice model. It suppresses osteoclastogenesis and tumor-induced osteolysis in an orthotopic breast cancer bone metastasis mouse model. AZD 4547 is orally bioavailable.Specifica
rel-N-[5-[2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-yl]-4-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]benzamide | |
1035270-39-3 | |
FGF Receptor Inhibitors | |
C26H33N5O3 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.