Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Highly potent and selective mTOR inhibitor
173.86€ - 618.77€
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol |
---|---|
CAS | 1009298-09-2 |
Bersaglio | mTOR Inhibitors |
Formula molecolare | C25H31N5O4 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30000027
|
Tocris Bioscience™
7840/50 |
50 mg |
618.77€
50mg |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30000023
|
Tocris Bioscience™
7840/10 |
10 mg |
173.86€
10mg |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.Specifica
5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol | |
mTOR Inhibitors | |
0.98 |
1009298-09-2 | |
C25H31N5O4 |