Learn More
Azidotrimethylsilane, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10429270
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, For Azidation/Diazo transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4648-54-8
Formula molecolare C3H9N3Si
Molecular Weight (g/mol) 115.21
Numero MDL MFCD00001986
InChI Key SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
IUPAC Name azido(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Azidotrimethylsilane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8760g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 96.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3SiN3
Indice di rifrazione 1.4142 to 1.4162
Quantità 10 mL
Fieser 01,1236; 03,316; 05,719; 06,632; 07,394; 09,21; 10,14; 11,32; 12,37; 13,24; 14,25; 15,16; 16,17; 17,378
Gravità specifica 0.876
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, dichloromethane and benzene
Peso formulazione 115.21
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azidotrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.