Learn More
Buretta di classe B a foro singolo in acrilico Azlon™
Codice prodotto. p-8001777
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12044637
Marca: Azlon BDH112T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Adatta per l'utilizzo sia con la mano sinistra che con la destra. La buretta Azlon™ di classe B a foro singolo in acrilico è particolarmente indicata per laboratori didattici, soprattutto laddove si verificano rotture frequenti.
Suitable for left or right handed use. The Azlon™ Acrylic Single Bore Class B Buret is great for educational laboratories, especially where breakages often occur.
  • Acrylic construction for strength and transparency
  • Graduations are screen printed in black to ISO 385 Class B accuracy
  • Suitable for use in educational laboratories especially where breakages often occur
  • Unaffected by most dilute aqueous solutions, however unsuitable for use with organic solvents
  • Turning the stopcock through 90° makes it suitable for left or right handed use
  • Stopcocks can be removed for easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Acrilico
Graduazioni 0.1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per utenti destrorsi e mancini
Include Rubinetti d'arresto in PMP/polietilene
Materiale del rubinetto PMP, PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Single Bore Buret
Class Class B