Learn More
Azlon™ Flow Indicator
Click to view available options
Case Material:
PMP
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Transparent robust moulding with a colored paddle wheel
- Operates at low flow rates. (The impeller starts to turn at 150mL/min)
- Stepped side arms are tapered to accept tubing from 6mm to 11mm I. D.
Specifica
Specifica
| Tipo | Flow Indicator |
| Case Material | PMP |
| Colore | Transparent |
| Intervallo di portata | 2 mL/sec. |
| Materiale parte interna | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | -180 to +145°C |