Learn More
Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-length for Europe
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Cowie Technology™ PTFE Thick Wall Sleeve, B-length for Europe is suitable for high vacuum.
9.60€ - 36.75€
Specifica
Tipo Rigido
Da utilizzare con (applicazione) Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Giunti in vetro smerigliato
Materiale PTFE
Temperature Range (Metric) Da -200 a +280 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10473861
Vedere i documenti
Cowie Technology™
020.029
29/32
9.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12358029
Vedere i documenti
Cowie Technology™
020.019
19/26
33.30€
pezzi 5
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12368029
Vedere i documenti
Cowie Technology™
020.024
24/29
36.75€
pezzi 5
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
In PTFE con un solido spallamento per una facile manipolazione, struttura complessiva robusta per usi ripetuti.
  • Guarnizione a rilascio automatico per prevenire l'incollaggio
  • Per vuoto elevato grazie agli anelli di tenuta a sezione trasversale trapezoidale sulle superfici di contatto
  • Utilizzabili a temperature fino a 280 °C (540 °F)
  • Tasso di perdita: <1 x 10-4 torr, litro, sec-1
  • Elimina la necessità di ingrassaggio
  • Manicotti in materiale inerte
Specifica
Specifica
Rigido
Giunti in vetro smerigliato
Da -200 a +280 °C
Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
PTFE
0.5 mm